Learn More
2-Amino-5-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30313310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313310 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5801305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-nitroaniline
CAS 121-88-0
Formula molecolare C6 H6 N2 O3
Quantità 5 g
Sinonimo Phenol, 2-amino-5-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-5-nitrophenol (ACI), 2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, C.I. 76535, NSC 7087, Ursol Yellow Brown A
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-amino-5-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.0378