Learn More
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Mikromol™
Codice prodotto. 17910045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17910045 100 mg 100mg
17909704 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17910045 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0945.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Nomi componenti o analita (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H9 Cl N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Clonazepam Imp. A (EP), Clonazepam USP Related Compound B, Clonazepam USP RC B, Clonazepam Related Compound B, Clonazepam Impurity A, (2-amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)-methanone, 2-Amino-5-nitro-2'-chlorobenzophenone, BF-CLO, BF-Clonazepam, Clonazepam Benzophenone, CLO-Benzophenone
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMILES Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 276.68
Quantità 100 mg
Peso formulazione 276.0302 g/mol