Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, 97%
Codice prodotto. 11459257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459257 100 g 100g
11449257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459257 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21335.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-66-4
Formula molecolare C3H3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 145.14
Numero MDL MFCD00005326
InChI Key MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC Name 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrothiazole
Punto di fusione ∼202°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 126797
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,457
Peso formulazione 145.14
Percent Purity 97%