Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, 97%
Codice prodotto. 10674632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10674632 100 g 100g
10341334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10674632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158521000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-66-4 | C3H3N3O2S | 145.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-66-4
Formula molecolare C3H3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 145.14
Numero MDL MFCD00005326
InChI Key MIHADVKEHAFNPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-nitrothiazole, 5-nitrothiazol-2-amine, enheptin, entramin, 2-thiazolamine, 5-nitro, nitramin ido, amnizol soluble, enheptin-t, 5-nitro-2-thiazolamine, enheptin premix
PubChem CID 8486
ChEBI CHEBI:82386
IUPAC Name 5-nitro-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrothiazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 196°C to 204°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 453
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dilute mineral acids,1g/100g alcohol,1g/250g ether,practically insoluble in chloroform
Peso formulazione 145.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-nitrothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.