Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| CAS | 121-66-4 |
| Nomi componenti o analita | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C3 H3 N3 O2 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Thiazolamine, 5-nitro-, Thiazole, 2-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-nitrothiazole, 2-Amino-5-nitro-1,3-thiazole, 2-Amino-5-nitrothiazole, 5-Nitro-2-aminothiazole, 5-Nitro-2-thiazolamine, 5-Nitro-2-thiazolylamine, Amnizol soluble, Enheptin, Enheptin T, Entramin, NSC 4, Nitramin IDO, Nitazoxanide Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nc1ncc(s1)[N+](=O)[O-] |
| Vedi altri risultati |