Learn More
2-Amino-5-nitrothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-5-nitrothiazole |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3N3O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H,(H2,4,5) |
| Peso formulazione | 144.9946 |