Learn More
2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10773613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10773613 10 g Amber Glass Bottle 10g
10763613 1 g Amber Glass Bottle 1g
10183444 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10773613 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW01254EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14742-32-6
Formula molecolare C11H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 184.20
Numero MDL MFCD00463472
InChI Key UWTDTJWGYWUILP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-phenyl-3-furonitrile, 2-amino-3-cyano-5-phenylfuran, 2-amino-5-phenyl-3-furancarbonitrile, 3-furancarbonitrile, 2-amino-5-phenyl, maybridge1_000452, 2-amino-5-phenyl-furan-3-carbonitrile, 3-furancarbonitrile,2-amino-5-phenyl, 2-azanyl-5-phenyl-furan-3-carbonitrile
PubChem CID 693961
IUPAC Name 2-amino-5-phenylfuran-3-carbonitrile
SMILES NC1=C(C=C(O1)C1=CC=CC=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-phenyl-3-furonitrile
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 184.2
Percent Purity 95%