Learn More
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15405697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15405697 1 g 1g
15415697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15405697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32916.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 83265-56-9 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83265-56-9
Formula molecolare C8H6F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.135
Numero MDL MFCD00176651
InChI Key UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 5-trifluoromethoxyanthranilic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy, pubchem12913, acmc-20a4df, ksc496m3d, uxngdcbpigozfo-uhfffaoysa, 5-trifluoromethoxy anthranilic acid
PubChem CID 11085349
IUPAC Name 2-amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)O)N
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.14
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.