Learn More
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 95%
Codice prodotto. 15491209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491209 1 g 1g
15401219 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15491209 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64141.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83265-53-6 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83265-53-6
Formula molecolare C8H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.136
Numero MDL MFCD01569537
InChI Key GLCQUPLYYXSPQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-trifluoromethylanthranilic acid, 5-trifluoromethyl anthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethyl, 2-amino-5-trifluoromethyl-benzoicacid, pubchem12904, 4-amino-3-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxy-4-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 10465535
IUPAC Name 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 141°C to 146°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid