Learn More
2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Mikromol
Codice prodotto. 30457592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457592 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30457592 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0332.210025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
CAS 1001648-73-2
Nomi componenti o analita 2-Amino-6-bromo-5,6-dihydro-7(4H)-benzothiazolone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7H7BrN2OS
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Amino-6-bromo-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
Tipo di soluzione Neat
SMILES Nc1nc2CCC(Br)C(=O)c2s1
Molecular Weight (g/mol) 247.11
Quantità 25 mg