Learn More
2-Amino-6-bromobenzoic acid, 97+%
Codice prodotto. 15434787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15434787 5 g 5g
15424787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15434787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32106.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20776-48-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20776-48-1
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Numero MDL MFCD03618455
InChI Key BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
PubChem CID 10560649
IUPAC Name 2-amino-6-bromobenzoic acid
SMILES NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-bromobenzoic acid
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 216.03
Percent Purity 98%