Learn More
2-Amino-6-bromobenzothiazole, 98%
Codice prodotto. 11395199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395199 5 g 5g
11385199 1 g 1g
11305209 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11395199 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18554.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15864-32-1 | C7H5BrN2S | 229.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15864-32-1
Formula molecolare C7H5BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 229.10
Numero MDL MFCD00152229
InChI Key VZEBSJIOUMDNLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazol-2-ylamine, 6-bromobenzothiazol-2-ylamine, 6-bromo-2-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-bromo benzothiazole, zerenex e/9072304
PubChem CID 85149
IUPAC Name 6-bromo-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES NC1=NC2=CC=C(Br)C=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-bromobenzothiazole
Odore Odorless
Quantità 5 g
Peso formulazione 229.1
Percent Purity 98%