Learn More
2-Amino-6-bromopurine, 98%
Codice prodotto. 11420177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420177 5 g 5g
11410177 1 g 1g
11430177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21629.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 82499-03-4 | C5H4BrN5 | 214.026 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82499-03-4
Formula molecolare C5H4BrN5
Molecular Weight (g/mol) 214.026
Numero MDL MFCD01321309
InChI Key HPGBGNVPUMCKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-bromopurine, 6-bromo-9h-purin-2-amine, 1h-purin-2-amine, 6-bromo, 6-bromoguanine, d2-amino-6-bromopurine, 6-bromopurine-2-ylamine, purine, 2-amino-6-bromo, 6-bromo-9h-purin-2-ylamine, 9h-purin-2-amine,6-bromo
PubChem CID 6101139
IUPAC Name 6-bromo-7H-purin-2-amine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC(=N2)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-bromopurine
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.02
Percent Purity 98%