Learn More
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15255978 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15255978 5 g 5g
15245978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15255978 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 186030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 27048-04-0
Formula molecolare C5H4ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 173.56
Numero MDL MFCD00044350
InChI Key WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
PubChem CID 2724035
IUPAC Name 6-chloro-3-nitropyridin-2-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Punto di fusione 193.0°C to 198.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.56
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.