Learn More
2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol, TRC
Codice prodotto. 30325111
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325111 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6031951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinol
CAS 1194-21-4
Formula molecolare C4H4ClN3O
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 2-Amino-4-chloropyrimidine-6-one, 2-Amino-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 2-Amino-6-chloro-3H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-chloro-4(1H)-pyrimidinone, 2-Amino-6-chloro-4(3H)-pyrimidinone
InChI Formula InChI=1S/C4H4ClN3O/c5-2-1-3(9)8-4(6)7-2/h1H,(H3,6,7,8,9)
SMILES ClC(NC(N)=N1)=CC1=O
IUPAC Name 2-amino-6-chloropyrimidin-4(1H)-one
Molecular Weight (g/mol) 145.55
Peso formulazione 145