Learn More
2-Amino-6-chlorobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30310098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310098 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6177831G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chlorobenzonitrile
CAS 6575-11-7
Formula molecolare C7H5ClN2
Quantità 1 g
SMILES Nc1cccc(Cl)c1C#N
Molecular Weight (g/mol) 152.58
Peso formulazione 152.0141