Learn More
2-Amino-6-chlorobenzothiazole, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10477150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477150 10 g Bottiglia in vetro 10g
10361134 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10477150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 136400100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 95-24-9
Formula molecolare C7H5ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 184.65
Numero MDL MFCD00053557
InChI Key VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
IUPAC Name 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 197°C to 201°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Peso formulazione 184.65
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico