Learn More
2-Amino-6-chlorobenzothiazole, 99%
Codice prodotto. 11347499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11347499 5 g 5g
11357499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347499 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27877.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-24-9 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-24-9
Formula molecolare C7H5ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 184.641
Numero MDL MFCD00053557
InChI Key VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
PubChem CID 7226
IUPAC Name 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Punto di fusione 199°C to 201°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 184.64
Percent Purity 99%