Learn More
2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone (>90%), TRC
Codice prodotto. 30328057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328057 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328057 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60287550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Chloromethyl)pterin
CAS 873397-19-4
Formula molecolare C7 H6 Cl N5 O
Quantità 50 mg
Sinonimo 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(chloromethyl)-, 4-Pteridinol, 2-amino-6-(chloromethyl)- (5CI), 2-Amino-6-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone, 6-(Chloromethyl)pterin
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-5-4(11-3)6(14)13-7(9)12-5/h2H,1H2,(H3,9,10,12,13,14)
SMILES NC1=NC(=O)c2nc(CCl)cnc2N1
IUPAC Name 2-amino-6-(chloromethyl)-1H-pteridin-4-one
Molecular Weight (g/mol) 211.61
Peso formulazione 211.0261