Learn More
2-Amino-6-chloropurine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10624622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624622 1 g Bottiglia in vetro 1g
12734623 1 g Bottiglia in vetro 1g
10183190 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10624622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149290010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10310-21-1 | Molecular Formula: C5H4ClN5 | Molecular Weight: 169.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10310-21-1
Formula molecolare C5H4ClN5
Molecular Weight (g/mol) 169.57
Numero MDL MFCD00075252
InChI Key RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-chloropurine, 6-chloroguanine, 6-chloro-9h-purin-2-amine, 6-chloro-2-aminopurine, 2-amino-6-chlorpurine, 1h-purin-2-amine, 6-chloro, purine, 2-amino-6-chloro, 6-chloro-7h-purin-2-ylamine, 2-amino-6-chloro-purin, 2-amino-6-chloro-purine
PubChem CID 5360349
ChEBI CHEBI:72345
IUPAC Name 6-chloro-7H-purin-2-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=C2NC=NC2=N1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chloropurine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.7g/L water (20°C)
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-6-chloropurine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement