Learn More
2-Amino-6-chloropurine, Mikromol™
Codice prodotto. 17961846
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17961846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17961846 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0620.200025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-6-chloropurine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-chloropurine
CAS 10310-21-1
Nomi componenti o analita 2-Amino-6-chloropurine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H4 Cl N5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 9H-Purin-2-amine, 6-chloro-, 1H-Purin-2-amine, 6-chloro- (9CI), Purine, 2-amino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-9H-purin-2-amine, 2-Amino-6-chloro-9H-purine, 2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-1H-purin-2-amine, 6-Chloro-2-aminopurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloro-7H-purin-2-amine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine, 6-Chloro-9H-purin-2-yl-2-amine, 6-Chloroguanine, NSC 29570, SKF-17831, 380U58, Nelarabine related, Famciclovir Related Compound F
InChI Formula InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
IUPAC Name 6-chloro-9H-purin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 169.57
Quantità 25 mg
Peso formulazione 169.0155 g/mol