Learn More
2-Amino-6-chloropurine, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-6-chloropurine |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11) |
| Peso formulazione | 169.0155 |