Learn More
2-Amino-6-fluorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10148043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10148043 5 g Bottiglia in vetro 5g
10411501 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10148043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 306450050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 434-76-4
Formula molecolare C7H5FNO2
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Numero MDL MFCD00067781
InChI Key RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
SMILES NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 170°C to 172°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(F)COOH
Quantità 5 g
IUPAC Name 2-amino-6-fluorobenzoate
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder