Learn More
2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 99%
Codice prodotto. 11498307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498307 1 g 1g
11408317 5 g 5g
11418317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18383.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 348-40-3 | C7H5FN2S | 168.189 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348-40-3
Formula molecolare C7H5FN2S
Molecular Weight (g/mol) 168.189
Numero MDL MFCD00013336
InChI Key CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
IUPAC Name 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Punto di fusione 183°C to 185°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 168.19
Percent Purity 99%