Learn More
2-Amino-6-fluorobenzothiazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-6-fluorobenzothiazole |
| CAS | 348-40-3 |
| Formula molecolare | C7H5FN2S |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 6-Fluoro-2-benzothiazolamine, 2-Amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 2-Amino-6-fluorobenzothiazole, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-Fluoro-2-aminobenzothiazole, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-amine, 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, NSC 266095, SKA 18 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10) |
| SMILES | Fc1ccc2NC(=N)Sc2c1 |
| IUPAC Name | 6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.19 |
| Peso formulazione | 168.0157 |