Learn More
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, 97%
Codice prodotto. 10287030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10287030 5 g Bottiglia in vetro 5g
10626101 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10287030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295230050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28128-40-7 | C5H5N5OS | 183.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28128-40-7
Formula molecolare C5H5N5OS
Molecular Weight (g/mol) 183.19
Numero MDL MFCD00075623
InChI Key JHEKNTQSGTVPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine, 8-mercaptoguanine, 2-amino-8-mercapto-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-1,7,8,9-tetrahydro-2-thioxo-6h-purin-6-one, 2-amino-8-mercapto-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-8-thioxo-3,7-dihydropurin-6-one, 2-amino-8-sulfanyl-7h-purin-6-ol, 2-amino-8-sulfanyl-9h-purin-6-ol, 2-amino-8-thioxo-1,7,8,9-tetrahydro-purin-6-one
PubChem CID 2725005
IUPAC Name 2-amino-8-sulfanylidene-7,9-dihydro-3H-purin-6-one
SMILES C12=C(NC(=NC1=O)N)NC(=S)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 183.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.