Learn More
2-Amino-6-iodopurine, TRC
Codice prodotto. 30320192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30320192 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30320192 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61172110G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-iodopurine
CAS 19690-23-4
Formula molecolare C5H4IN5
Quantità 10 g
Sinonimo 6-Iodo-9H-purin-2-amine, NSC 45154
InChI Formula InChI=1S/C5H4IN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES IC1=C2N=CN=C2NC(=N)N1
IUPAC Name 6-iodo-1,3-dihydropurin-2-imine
Molecular Weight (g/mol) 261.02
Peso formulazione 260.9511