Learn More
2-Amino-6-methylpyrimidin-4(3H)-one, TRC
Codice prodotto. 30339900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339900 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339900 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA89814310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CAS 3977-29-5
Formula molecolare C5 H7 N3 O
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
InChI Formula InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-4(9)8-5(6)7-3/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMILES Cc1cc(O)nc(N)n1
IUPAC Name 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0589