Learn More
2-Amino-6-picoline, 98%
Codice prodotto. 10409590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10409590 5 g Bottiglia in vetro 5g
10754401 100 g Bottiglia in vetro 100g
10754591 500 g Bottiglia in vetro 500g
10626914 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10409590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104400050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1824-81-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1824-81-3
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00006331
InChI Key QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-6-methylpyridine, 2-amino-6-picoline, 6-amino-2-picoline, 2-pyridinamine, 6-methyl, 6-methyl-2-pyridinamine, 6-methyl-2-pyridylamine, 6-methyl-2-aminopyridine, 2-picoline, 6-amino, 6-amino-2-methylpyridine, pyridine, 2-amino-6-methyl
PubChem CID 15765
IUPAC Name 6-methylpyridin-2-amine
SMILES CC1=CC=CC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-picoline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40°C to 45°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 208°C to 209°C
Punto d'infiammabilità 103°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 22, V,9, 210
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohols and chlorinated solvents,sparingly soluble in toluene
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-6-picoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.