Learn More
2-Amino-6-purinethiol, 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10771345 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771345 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10419780 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10771345 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104482500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 154-42-7
Formula molecolare C5H5N5S
Molecular Weight (g/mol) 167.19
Numero MDL MFCD00233553
InChI Key WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
IUPAC Name 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-purinethiol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >360.0°C
Colore Yellow to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 26, IV, 3926
Indice di Merck 15, 9490
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in an aqueous naoh solution
Peso formulazione 167.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-6-purinethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico