Learn More
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 98%
Codice prodotto. 15467858
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467858 25 g 25g
15457858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15467858 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61328.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.196 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1744-22-5
Formula molecolare C8H5F3N2OS
Molecular Weight (g/mol) 234.196
Numero MDL MFCD00210213
InChI Key FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
IUPAC Name 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Punto di fusione 114°C to 118°C
Colore White to Yellow
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 748759
Peso formulazione 234.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid