Learn More
2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Mikromol™
Descrizione
2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one |
| CAS | 91702-61-3 |
| Nomi componenti o analita | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H11 N5 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Amino-7-[(2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir Imp. C (EP), 395U76, Aciclovir Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)13(3-10-6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | NC1=Nc2ncn(COCCO)c2C(=O)N1 |
| Vedi altri risultati |