Learn More
2-Amino-9,9-dimethylfluorene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15492109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492109 5 g 5g
15402119 250 mg 250mg
15482109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492109 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64771.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108714-73-4 | Molecular Formula: C15H15N | Molecular Weight: 209.292 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108714-73-4
Formula molecolare C15H15N
Molecular Weight (g/mol) 209.292
Numero MDL MFCD09953790
InChI Key GUTJITRKAMCHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-9,9-dimethylfluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-amine, 2-amino-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-ylamine, 9,9-dimethyl9h-fluorene-2-amine, pubchem23234, ksc495c6d, 9,9-dimethyl-2-aminofluorene, 2-amino-9,9-dimethyl fluorene, 9,9-dimethyl-fluoren-2-amine
PubChem CID 22617093
IUPAC Name 9,9-dimethylfluoren-2-amine
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-9,9-dimethylfluorene
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 15506865
Peso formulazione 209.29
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder