Learn More
2-Amino-p-cresol, 97%
Codice prodotto. 10861861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10861861 50 g Bottiglia in vetro 50g
10255830 250 g Bottiglia in vetro 250g
10371620 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10861861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163210500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-84-1
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.16
Numero MDL MFCD00007699
InChI Key ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
PubChem CID 7264
IUPAC Name 2-amino-4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-p-cresol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 134.0°C to 139.0°C
Colore Beige to Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(CH3)OH
Quantità 50 g
Beilstein 13,601
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-p-cresol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.