Learn More
2'-Aminoacetanilide, 98%
Codice prodotto. 11332449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332449 25 g 25g
11322449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27343.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34801-09-7 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34801-09-7
Formula molecolare C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00210388
InChI Key MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-aminophenyl acetamide, 2'-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide, acetamide, n-2-aminophenyl, unii-lb34xrq95v, lb34xrq95v, acetamide, n-2-aminophenyl-9ci, n-acetyl-2-aminoaniline, n-acetyl-o-phenylenediamine, 2-aminoactanilide
PubChem CID 11149
IUPAC Name N-(2-aminophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Aminoacetanilide
Punto di fusione 133°C to 137°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%