Learn More
2'-Aminoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11309689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11309689 5 g 5g
11464253 50 g 50g
11474253 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11309689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10895.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 551-93-9
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00007717
InChI Key GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC Name 1-(2-aminophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Aminoacetophenone
Densità 1.118
Punti di ebollizione 253°C to 255°C
Punto d'infiammabilità 112°C (233°F)
Indice di rifrazione 1.616
Quantità 5 g
Beilstein 386122
Indice di Merck 14,413
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 98%