Learn More
2'-Aminoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11319216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11319216 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11319216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10895.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2 '-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Densità 1.118
Punti di ebollizione 253°C to 255°C
Punto d'infiammabilità 112°C
Formula molecolare C8H9NO
Indice di rifrazione 1.616
Numero MDL MFCD00007717
Quantità 10 g
Beilstein 386122
Indice di Merck 14,413
Sinonimo 2 '-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline
InChI Key GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC Name 1-(2-aminophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 135.166
PubChem CID 11086
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 98%