Learn More
2-Aminoacetophenone hydrochloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756547
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5468-37-1
C8H10ClNO
171.62
MFCD00012873
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2723597
2-amino-1-phenylethanone;hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
5468-37-1
C8H10ClNO
171.62
MFCD00012873
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2723597
2-amino-1-phenylethanone;hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Aminoacetophenone hydrochloride
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 194.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95.0 to 105% (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5COCH2NH2·HCl
Quantità 1 g
Beilstein 14, 49
Indice di Merck 10, 7068
Peso formulazione 171.63
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.