Learn More
2'-Aminoacetophenone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2'-Aminoacetophenone |
| CAS | 551-93-9 |
| Formula molecolare | C8H9NO |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-(2-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-2-aminobenzene, 2-(Methylcarbonyl)benzenamine, 2-Acetylaniline, 2-Acetylphenylamine, 2-Aminophenyl Methyl Ketone, 2'-Aminoacetophenone, Methyl 2-Aminophenyl Ketone, NSC 8820, o-Acetylaniline, o-Aminoacetophenone, o-Aminoacetylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1N |
| IUPAC Name | 1-(2-aminophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.16 |
| Peso formulazione | 135.0684 |