Learn More
2-Aminoanthracene, 94%
Codice prodotto. 11379075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379075 1 g 1g
11389075 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379075 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14269.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 613-13-8 | C14H11N | 193.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-13-8
Formula molecolare C14H11N
Molecular Weight (g/mol) 193.249
Numero MDL MFCD00003582
InChI Key YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
IUPAC Name anthracen-2-amine
SMILES C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoanthracene
Punto di fusione 235°C to 239°C
Quantità 1 g
Beilstein 2209414
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 94%