Learn More
2-Aminoanthracene, TRC
Codice prodotto. 30324390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324390 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324390 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57689050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminoanthracene
CAS 613-13-8
Formula molecolare C14 H11 N
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene
InChI Formula InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
SMILES Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC Name anthracen-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Peso formulazione 193.0891