Learn More
2-Aminoanthracene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminoanthracene |
| CAS | 613-13-8 |
| Formula molecolare | C14 H11 N |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2 |
| SMILES | Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC Name | anthracen-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.24 |
| Peso formulazione | 193.0891 |