Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Aminobenzaldehyde |
| CAS | 529-23-7 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 37°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punti di ebollizione | 80°C to 85°C (2.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Show More |