Learn More
2-Aminobenzamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30310377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310377 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310377 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10167100AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzamide
CAS 88-68-6
Nomi componenti o analita 2-Aminobenzamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 N2 O
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
SMILES NC(=O)c1ccccc1N
IUPAC Name 2-aminobenzamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Quantità 1 mL
Peso formulazione 136.0637 g/mol