Learn More
2-Aminobenzamide, TRC
Codice prodotto. 30137152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
100mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137152 25 g 25g
30136278 100 g 100g
17963455 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137152 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA58710025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-68-6
Formula molecolare C7 H8 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Sinonimo Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
IUPAC Name 2-aminobenzamide
SMILES NC(=O)c1ccccc1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzamide
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Peso formulazione 136.0637