Learn More
2-Aminobenzamidoxime, 97%
Codice prodotto. 15438237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438237 5 g 5g
15428237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15438237 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51782.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16348-49-5 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16348-49-5
Formula molecolare C7H9N3O
Molecular Weight (g/mol) 151.169
Numero MDL MFCD00492723
InChI Key CFZHYRNQLHEHJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminobenzamide oxime, 2-aminobenzamidoxime, 2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 2-amino-n-hydroxybenzimidamide, z-2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, e-2-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9628840
IUPAC Name 2-amino-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=NO)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzamidoxime
Punto di fusione 71°C to 75°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 97%