Learn More
2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester |
| CAS | 191171-55-8 |
| Formula molecolare | C12 H20 B N O3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N |
| IUPAC Name | (2-aminophenyl)-(3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl)oxyborinic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 237.103 |
| Peso formulazione | 237.154 |