Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11484987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11484987 5 g 5g
11494987 25 g 25g
11404997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21912.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3306-62-5 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3306-62-5
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.202
Numero MDL MFCD00007932
InChI Key YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthanilamide, o-aminobenzenesulfonamide, o-sulfanilamide, benzenesulfonamide, 2-amino, 2-amino-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, o-amino, 2-aminobenzene-1-sulfonamide, o-aminobenzenesulphonamide, chembl6705, benzenesulfonamide, 2-amino-9ci
PubChem CID 72894
IUPAC Name 2-aminobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzenesulfonamide
Punto di fusione 153°C to 157°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Peso formulazione 172.21
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminobenzenesulfonamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Aminobenzenesulphonamide