Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, MedChemExpress
Descrizione
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminobenzenesulfonamide |
| CAS | 3306-62-5 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H8N2O2S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Orthanilamide |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 160 mg/mL (929.15 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only