Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminobenzenesulfonamide |
| CAS | 3306-62-5 |
| Formula molecolare | C6H8N2O2S |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 2-aminobenzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 172.2 |
| Peso formulazione | 172.0306 |